Learn More
2'-Methylacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10722515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722515 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606522 25 g Bottiglia in vetro 25g
10147953 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10722515 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-16-2
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00008734
InChI Key YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC Name 1-(2-methylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Methylacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0260g/mL
Punti di ebollizione 214°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.533
Quantità 5 g
Beilstein 07, 306
Gravità specifica 1.026
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid