Learn More
2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10274714
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methylallylmagnesium chloride
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 0.5M solution in THF
CAS 5674-02-2, 109-99-9
Punti di ebollizione 65.0°C to 67.0°C
CAS min. % 5.02, 91.21
CAS max % 8.79, 94.98
Formula molecolare C4H9ClMg
Formula lineare H2C=C(CH3)CH2MgCl
Numero MDL MFCD00000471
Concentrazione 0.4 to 0.7M
Densità 0.9150g/mL
Sinonimo isobutylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methylpropyl, isobutylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, isobutylmagnesiumchloride, ibumgcl, i-bumgcl, i-butylmagnesium chloride, isobutyl magnesium chloride, chloro 2-methylpropyl magnesium, chloro-2-methylpropyl magnesium
InChI Key YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)C[Mg]Cl
IUPAC Name chloro(2-methylpropyl)magnesium
Molecular Weight (g/mol) 116.87
PubChem CID 4384856
Peso formulazione 114.86
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.915
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.