Learn More
2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one, TRC
Codice prodotto. 30481300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30481300 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM286828100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one
CAS 10030-78-1
Formula molecolare C6 H7 N5 O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12)
SMILES CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
IUPAC Name 2-methylimino-3,9-dihydropurin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 165.153
Peso formulazione 165.065