Learn More
2-(Methylamino)ethanol, 99%
Codice prodotto. 10522751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522751 500 g Bottiglia in vetro 500g
10367773 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10351474 10 kg Metal Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10522751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158265000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-83-1
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00002839
InChI Key OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC Name 2-(methylamino)ethanol
SMILES CNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylamino)ethanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 159.0°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 500 g
Beilstein 04, 276
Indice di Merck 15, 6089
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Viscosità 13 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid