Learn More
2-(Methylamino)ethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methylethanolamine |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 100 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 75.0684 |
| Percent Purity | >95% |