Learn More
2-(Methylamino)octanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480419 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM287053100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Formula molecolare C9H19NO2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)NC
IUPAC Name 2-(methylamino)octanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.25
Peso formulazione 173.1416