Learn More
2-Methylanisole, 99%
Codice prodotto. 10713891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10713891 500 g Bottiglia in vetro 500g
10523291 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091150 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-58-5
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00008373
InChI Key DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC Name 1-methoxy-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylanisole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 170°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.518
Quantità 500 g
Beilstein 06, 352
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.