Learn More
2-Methylanisole, TRC
Codice prodotto. 30482699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 g
Dimensione della confezione:
150g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482699 150 g 150g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM266330150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylanisole
CAS 578-58-5
Formula molecolare C8H10O
Quantità 150 g
Sinonimo o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1C
IUPAC Name 1-methoxy-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Peso formulazione 122.0732