Learn More
2-Methylbenzo[b]thiophene, 98%
Codice prodotto. 15444917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444917 5 g 5g
15434917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32224.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1195-14-8 | C9H8S | 148.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195-14-8
Formula molecolare C9H8S
Molecular Weight (g/mol) 148.22
Numero MDL MFCD00216250
InChI Key BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70952
IUPAC Name 2-methyl-1-benzothiophene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbenzo[b]thiophene
Punto di fusione 51°C to 52°C
Quantità 5 g
Sinonimo 2-methylbenzo b thiophene, 2-methylthianaphthene, 2-methyl-1-thiaindene, 2-methylbenzothiophene, 2-methylthioindene, benzo b thiophene, 2-methyl, benzo b thiophene,2-methyl, acmc-1bscn, benzothiophene, 2-methyl
Peso formulazione 148.23
Percent Purity 98%