Learn More
2-Methylbenzofuran, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228784
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
4265-25-2
C9H8O
132.16
MFCD00005850
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
20263
2-methyl-1-benzofuran
CC1=CC2=CC=CC=C2O1
4265-25-2
C9H8O
132.16
MFCD00005850
GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
20263
2-methyl-1-benzofuran
CC1=CC2=CC=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methylbenzofuran
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0570g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C to 198.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5618
Quantità 1 g
Beilstein 17,6
Gravità specifica 1.057
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbenzofuran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.