Learn More
2-Methylbenzofuran, 96%
Codice prodotto. 11956201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956201 1 g Bottiglia in vetro 1g
11672729 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11956201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208400010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4265-25-2 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4265-25-2
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00005850
InChI Key GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
PubChem CID 20263
IUPAC Name 2-methyl-1-benzofuran
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbenzofuran
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0570g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C to 198.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5618
Quantità 1 g
Beilstein 17,6
Gravità specifica 1.057
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbenzofuran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.