Learn More
2-Methylbenzophenone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319998 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319998 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC15083791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Nomi componenti o analita (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H12 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (2-methylphenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 196.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 196.0888 g/mol