Learn More
2-Methylbenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30004463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2897951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)
CAS 131-58-8
Formula molecolare C14 H12 O
Quantità 1 g
Sinonimo Methanone, (2-methylphenyl)phenyl-, Benzophenone, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, 2-Methylphenyl phenyl ketone, NSC 67362, Phenyl 2-methylphenyl ketone, Phenyl 2-tolyl ketone, Phenyl o-tolyl ketone, Phenyl(2-tolyl)methanone, o-Benzoyltoluene, o-Methylbenzophenone, o-Tolyl phenyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (2-methylphenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 196.24
Peso formulazione 196.0888