Learn More
2-Methylbenzothiazol-5-ol, 97%
Codice prodotto. 15415727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15415727 10 g 10g
15405727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15415727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32937.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68867-14-1
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00192276
InChI Key LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699799
IUPAC Name 2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
SMILES CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Punto di fusione 185°C to 187°C
Quantità 10 g
Sinonimo 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Peso formulazione 165.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hydroxy-2-methylbenzothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-5-benzothiazolol