Learn More
2-Methylbenzothiazol-6-ol, 96%
Codice prodotto. 15476677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15476677 1 g 1g
15496677 250 mg 250mg
15486677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15476677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33812.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 68867-18-5 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68867-18-5
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00227234
InChI Key ROFBPPIQUBJMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-6-benzothiazolol, 2-methylbenzo d thiazol-6-ol, 6-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methylbenzothiazol-6-ol, 6-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 6-hydroxy-2-methylbenzthiazole, pubchem17329, 2-methyl-benzothiazol-6-ol, 2-methyl-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-2-methyl-benzothiazole
PubChem CID 759304
IUPAC Name 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ol
SMILES CC1=NC2=CC=C(O)C=C2S1
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Punto di fusione 159°C to 161°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.21
Percent Purity 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-methylbenzothiazole
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.