Learn More
2-Methylbenzylamine, 96%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 155630050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 89-93-0 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
89-93-0 | |
121.18 | |
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N | |
6993 | |
CC1=CC=CC=C1CN |
C8H11N | |
MFCD00008112 | |
2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine | |
(2-methylphenyl)methanamine |
Specifica
2-Methylbenzylamine | |
83°C | |
Glass bottle | |
0.97 | |
Colorless to Yellow | |
89-93-0 | |
100.0 | |
C8H11N | |
MFCD00008112 | |
13,185 | |
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N | |
(2-methylphenyl)methanamine | |
6993 | |
Liquid |
0.9700g/mL | |
Authentic | |
1.5415 to 1.5435 | |
196°C to 197°C | |
5g | |
95.0 | |
96% | |
CH3C6H4CH2NH2 | |
12, 1106 | |
2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine | |
CC1=CC=CC=C1CN | |
121.18 | |
121.18 | |
96% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methylbenzylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.