Learn More
2-Methylbutane, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 15711819 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15711819 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15711819 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    204.00€ / 1L
    Risparmia 19.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-78-4
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009338
InChI Key QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC Name 2-methylbutane
SMILES CCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutane
Nota nome Extra Dry
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -160.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6200g/mL
Punti di ebollizione 30.0°C
Punto d'infiammabilità −51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C2H5CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3530 to 1.3550
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Gravità specifica 0.62
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 72.15
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylbutane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentane