Learn More
2-Methylbutane, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15667940 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15667940 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15637940 1 L Bottiglia in vetro 1L
15647940 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15667940 Fornitore Fluka N. del fornitore M32631500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-78-4
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009338
InChI Key QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC Name 2-methylbutane
SMILES CCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutane
Punto di fusione -160°C
Colore Colorless
Densità 0.62g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 28°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità −51°C (−59.8°F)
Punto di combustione 788°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH(CH3)2
Quantità 500 mL
Numero UN UN1265
Beilstein 1730723
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Densità vapore 2.6 (vs air)
Peso formulazione 72.15g/mol
Pressione del vapore 11.17psi (20°C)
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.