Learn More
2-Methylbutane, TRC
Codice prodotto. 30465931
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465931 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2274002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutane
CAS 78-78-4
Formula molecolare C5 H12
Quantità 2.5 g
Sinonimo Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane
InChI Formula InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)C
IUPAC Name 2-methylbutane
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Peso formulazione 72.0939