Learn More
2-Methylbutane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylbutane |
| CAS | 78-78-4 |
| Formula molecolare | C5 H12 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)C |
| IUPAC Name | 2-methylbutane |
| Molecular Weight (g/mol) | 72.15 |
| Peso formulazione | 72.0939 |