Learn More
2-Methylbutylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10125772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10125772 1 g Amber Glass Bottle 1g
10452733 10 g Amber Glass Bottle 10g
10548744 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10125772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01376DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 96-15-1
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD00008147
InChI Key VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
PubChem CID 7283
IUPAC Name 2-methylbutan-1-amine
SMILES CCC(C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutylamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C2H5CH(CH3)CH2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 87.16
Percent Purity 95%