Learn More
2-Methylbutyraldehyde, 95%
Codice prodotto. 10388970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388970 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10053730 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304472500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96-17-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-17-3
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00006984
InChI Key BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-methylbutyraldehyde, butanal, 2-methyl, 2-formylbutane, 2-methylbutyric aldehyde, methylethylacetaldehyde, 2-ethylpropanal, 2-methyl-1-butanal, butyraldehyde, 2-methyl, acetaldehyde, ethylmethyl, alpha-methylbutanal
PubChem CID 7284
ChEBI CHEBI:16182
IUPAC Name 2-methylbutanal
SMILES CCC(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutyraldehyde
Nota nome 95%
Acidità 10mg KOH/g max.
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8050g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 92°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(CH3)CHO
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.394
Quantità 250 mL
Beilstein 01, I, 352
Gravità specifica 0.805
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.