Learn More
2-Methylbutyric acid, 98%
Codice prodotto. 11349579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349579 25 mL 25mL
11444573 100 mL 100mL
11454573 500 mL 500mL
11464573 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11349579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11546.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
Solubility
It is soluble in water, but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform, Methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from Bases, Oxidizing agents, Reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-53-0
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00002669
InChI Key WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
PubChem CID 8314
ChEBI CHEBI:37070
IUPAC Name 2-methylbutanoic acid
SMILES CCC(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylbutyric acid
Densità 0.937
Punti di ebollizione 175°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.4055
Quantità 25 mL
Numero UN UN3265
Beilstein 1720486
Informazioni di solubilità It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol.
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid