Learn More
2-Methylbutyric acid, 98%
Descrizione
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylbutyric acid, can be used as food additive for butter, cream, cheese flavor deployment. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used in the synthesis of 2-methylbutyric anhydride.
Solubility
It is soluble in water, but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform, Methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from Bases, Oxidizing agents, Reducing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylbutyric acid |
| Densità | 0.937 |
| Punti di ebollizione | 175°C to 176°C |
| Punto d'infiammabilità | 73°C (163°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Indice di rifrazione | 1.4055 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN3265 |
| Beilstein | 1720486 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in water,but highly soluble in most common organic solvents such as Chloroform,Methanol. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methylbutyric acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid