Learn More
2-Methylbutyryl Chloride, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylbutyryl Chloride |
| CAS | 57526-28-0 |
| Formula molecolare | C5H9ClO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (DL)-2-Methylbutanoyl Chloride, (RS)-2-Methylbutanoyl Chloride, (±)-2-Methylbutyryl Chloride, 2-Ethylpropanoyl Chloride, 2-Methylbutanoyl Chloride, 2-Methylbutyric Acid Chloride, dl-2-Methylbutyryl Chloride, alpha-Methylbutyryl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)C(=O)Cl |
| IUPAC Name | 2-methylbutanoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.8 |
| Peso formulazione | 120.0342 |