Learn More
2-Methylcyclohexanol, 99%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10479080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1 KG
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10479080 1 kg 1 KG
10522191 250 g 250g
10449573 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10479080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166890010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-59-5
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00001443
InChI Key NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC Name 2-methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylcyclohexanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -38.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 163.0°C to 166.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H10OH
Indice di rifrazione 1.4615 to 1.4635
Quantità 1 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid