Learn More
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid, cis + trans, 96%
Codice prodotto. 11377379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377379 10 g 10g
11367379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377379 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27815.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29555-02-0
Formula molecolare C5H7O2
Molecular Weight (g/mol) 99.11
Numero MDL MFCD00001293
InChI Key AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Sinonimo 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
PubChem CID 99873
IUPAC Name 2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Nota nome Cis + Trans
Densità 1.027
Punti di ebollizione 200°C to 203°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2323873
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%