Learn More
2-Methyldibenzothiophene, TRC
Codice prodotto. 30135646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135646 25 mg 25mg
30011898 5 mg 5mg
30005374 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29975525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20928-02-3
Formula molecolare C13 H10 S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Sinonimo 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
IUPAC Name 2-methyldibenzothiophene
SMILES Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyldibenzothiophene
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Peso formulazione 198.0503