Learn More
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde, 95%
Codice prodotto. 10104880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10104880 1 g Bottiglia in vetro 1g
11915741 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10104880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265150010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67952-60-7 | C5H10OS2 | 150.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67952-60-7
Formula molecolare C5H10OS2
Molecular Weight (g/mol) 150.25
InChI Key VLBWEJJOETYCSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldithio propanal, unii-3d5g4az6l5, propanal, 2-methyl-2-methyldithio, 2-methyldithio-isobutyraldehyde, alpha-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldisulfanyl propanal, 2-methyl-2-methyldithio propionaldehyde, 2-methyldisulfanyl isobutyraldehyde, cocoa propanal
PubChem CID 106217
IUPAC Name 2-methyl-2-(methyldisulfanyl)propanal
SMILES CC(C)(C=O)SSC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 46.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5230
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 150.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.