Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.1000g/mL |
| Punti di ebollizione | 46.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 72°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5190 to 1.5230 |
| Quantità | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.