Learn More
2-Methylfuran, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10081140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10081140 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10046183 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10552521 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-22-5 , 123-31-9
Numero MDL MFCD00003248
InChI Key VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC Name 2-methylfuran
SMILES CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylfuran
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -88.7°C
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C to 66.0°C
Punto d'infiammabilità −26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H6O
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 5 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilizzatore 0.01% hydroquinone
Molecular Weight (g/mol) 82.1
Viscosità 4 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid