Learn More
2-Methylhexanoic acid, 98%
Codice prodotto. 11463664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463664 5 g 5g
11473664 25 g 25g
11483664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463664 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11290.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4536-23-6 | C7H13O2 | 129.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4536-23-6
Formula molecolare C7H13O2
Molecular Weight (g/mol) 129.18
Numero MDL MFCD00002674
InChI Key CVKMFSAVYPAZTQ-ZCFIWIBFSA-M
Sinonimo 2-methylcaproic acid, hexanoic acid, 2-methyl, methylhexanoic acid, 2-methyl hexanoic acid, 2-hexanecarboxylic acid, alpha-methylcaproic acid, 2-methyl-hexanoic acid, fema no. 3191, .alpha.-methylcaproic acid, hexanoic acid, methyl
PubChem CID 20653
SMILES CCCC[C@@H](C)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylhexanoic acid
Densità 0.916
Punti di ebollizione 209°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Odore Rancid
Indice di rifrazione 1.4205
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1721227
IUPAC Name 2-methylhexanoic acid
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 98%