Learn More
2-Methylhydroquinone, 99%
Codice prodotto. 10647312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647312 1 kg Plastic bottle 1kg
10041700 250 g Plastic bottle 250g
10452875 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647312 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150830010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-71-6
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00002345
InChI Key CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
IUPAC Name 2-methylbenzene-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Methylhydroquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126.0°C
Colore Beige to Gray-White
Punto d'infiammabilità 172°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 06, 874
Informazioni di solubilità Solubility in water: 77g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and chloroform
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylhydroquinone
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.