Learn More
2-Methylhydroquinone, 99%
Codice prodotto. 11414767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414767 250 g 250g
11404767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21241.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-71-6
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00002345
InChI Key CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
IUPAC Name 2-methylbenzene-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylhydroquinone
Punto di fusione 127°C to 130°C
Punti di ebollizione 284°C to 286°C
Punto d'infiammabilità 172°C (341°F)
Quantità 250 g
Beilstein 2041489
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 99%