Learn More
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine, 95%
Codice prodotto. 15467467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15467467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35114.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 934-37-2 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 934-37-2
Punto di fusione 39°C to 42°C
Punti di ebollizione 148°C (20 mmHg)
Formula molecolare C8H8N2
Numero MDL MFCD02251330
Quantità 1 g
Sensibilità Very Hygroscopic
Sinonimo 2-methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-methylh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl, methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-methyl
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
InChI Key BZACBBRLMWHCNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN2C=CC=CC2=N1
IUPAC Name 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 132.166
PubChem CID 136742
Peso formulazione 132.17
Percent Purity 95%