Learn More
2-Methylindene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 30117538 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30117538 5 g 5g
30117504 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30117538 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2177-47-1 | C10H10 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2177-47-1
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00274253
InChI Key YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methyl-1H-indene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindene
Densità 0.9710 g/mL
Punto d'infiammabilità 76°C
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.971
Peso formulazione 130.19