Learn More
2-Methylindole, 98%
Codice prodotto. 10409440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10409440 100 g Bottiglia in vetro 100g
10403215 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10409440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-20-5
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00005616
InChI Key BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
PubChem CID 7224
ChEBI CHEBI:49402
IUPAC Name 2-methyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 60.0°C
Colore Brown or Purple-Red to Yellow
Punti di ebollizione 273.0°C
Punto d'infiammabilità 141°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 20, 311
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.