Learn More
2-Methylindole, Mikromol™
Codice prodotto. 30052504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052504 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052504 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0477.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylindole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindole
CAS 95-20-5
Nomi componenti o analita 2-Methylindole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
InChI Formula InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
SMILES Cc1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC Name 2-methyl-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 131.1745
Quantità 25 mg
Peso formulazione 131.0735 g/mol