Learn More
2-Methylindole, TRC
Codice prodotto. 30465987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30465987 10 g 10g
30467863 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30465987 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31345010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-20-5
Formula molecolare C9 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 131.1745
Sinonimo 1H-Indole, 2-methyl-, Indole, 2-methyl- (8CI), 2-Methyl-1H-indole, 2-Methylindole, NSC 7514
IUPAC Name 2-methyl-1H-indole
SMILES Cc1cc2ccccc2[nH]1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylindole
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
Peso formulazione 131.0735