Learn More
2-Methylisoindole-1,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30472599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472599 5 g 5g
30468410 25 g 25g
30464928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30472599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3143605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 550-44-7
Formula molecolare C9 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Sinonimo 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
IUPAC Name 2-methylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalimide-N-methyl
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
Peso formulazione 161.0477