Learn More
2-Methylnaphthalene, 96%
Codice prodotto. 10647092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647092 500 g Bottiglia in vetro 500g
10031170 5 g Bottiglia in vetro 5g
10473395 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647092 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127175000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-57-6
Formula molecolare C11H10
Molecular Weight (g/mol) 142.2
Numero MDL MFCD00004118
InChI Key QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC Name 2-methylnaphthalene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnaphthalene
Nota nome 96%
CAS min. % 96
Punto di fusione 32°C to 36°C
Colore White
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 241°C to 242°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH3
Quantità 500 g
Beilstein 05, 567
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid