Learn More
2-Methylnaphthalene, 96%
Codice prodotto. 11367715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367715 100 g 100g
11377715 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02459.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 91-57-6 | C11H10 | 142.201 g/mol
The main uses of methylnaphthalene are as a raw material for dyestuff dispersants and heat transfer oils, and as a solvent for agricultural chemical. It has been used as an indicator of smoke exposure in food and packaging materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The main uses of methylnaphthalene are as a raw material for dyestuff dispersants and heat transfer oils, and as a solvent for agricultural chemical. It has been used as an indicator of smoke exposure in food and packaging materials.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol, chloroform, methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-57-6
Formula molecolare C11H10
Molecular Weight (g/mol) 142.201
Numero MDL MFCD00004118
InChI Key QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 2-methyl, beta-methylnaphthalene, .beta.-methylnaphthalene, naphthalene, beta-methyl, unii-s8mcx3c16h, 2-methyl naphthalene, 2-methyl-naphthalene, beta-methyl naphthalenes, s8mcx3c16h, naphtalene,2-methyl mfc11 h10
PubChem CID 7055
ChEBI CHEBI:50720
IUPAC Name 2-methylnaphthalene
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnaphthalene
Punto di fusione 31°C to 35°C
Densità 1.001
Punti di ebollizione 241°C to 243°C
Punto d'infiammabilità 97°C (206°F)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 906859
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in alcohol,chloroform,methanol.
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylnaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylnaphthalene