Learn More
2-Methylnaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30478270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478270 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478270 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32313025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnaphthalene
CAS 91-57-6
Formula molecolare C11 H10
Quantità 25 g
Sinonimo Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene
InChI Formula InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
SMILES Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-methylnaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 142.2
Peso formulazione 142.0783