Learn More
2-Methylnaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylnaphthalene |
| CAS | 91-57-6 |
| Formula molecolare | C11 H10 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Naphthalene','2-methyl-, 2-Methylnaphthalene, NSC 3575, β-Methylnaphthalene |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-methylnaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.2 |
| Peso formulazione | 142.0783 |