Learn More
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole, 98%
Codice prodotto. 11495377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11495377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22725.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2682-45-3 | C12H9NS | 199.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
CAS 2682-45-3
Punto di fusione 95°C to 97°C
Formula molecolare C12H9NS
Numero MDL MFCD00004951
Quantità 5 g
Sinonimo 2-methylnaphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl-beta-naphthothiazole, 2-methylnaphtho 1,2-d 1,3 thiazole, naphtho 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-b-naphthylthiazole, naphth 1,2-d thiazole, 2-methyl, 2-methyl-.beta.-naphthothiazole, 2-methyinaphtho 1,2-d thiazole, 2-methylbenzo e 1,3 benzothiazole
InChI Key OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC Name 2-methylbenzo[e][1,3]benzothiazole
Molecular Weight (g/mol) 199.27
PubChem CID 75892
Peso formulazione 199.27
Percent Purity 98%