Learn More
2-Methylnicotinic acid, 98+%
Codice prodotto. 11926341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11926341 25 g 25g
10061594 1 g 1g
10071594 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11926341 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397320250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3222-56-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3222-56-8
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00013449
InChI Key HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
PubChem CID 643373
IUPAC Name 2-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnicotinic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225.0°C to 228.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylnicotinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.