Learn More
2-Methylnonane, 98+%
Codice prodotto. 11475796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475796 25 g 25g
11455796 1 g 1g
11465796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20849.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 871-83-0 | C10H22 | 142.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 871-83-0
Formula molecolare C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.29
Numero MDL MFCD00027321
InChI Key SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonane, 2-methyl, c9-11 isoparaffin, alkanes, c9-11-iso, 2-methylnonane, unii-382akh052v, isodecane, octane, dimethyl, iso-decane, 2-methyl nonane, c10-13 isoparaffin
PubChem CID 13379
IUPAC Name 2-methylnonane
SMILES CCCCCCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylnonane
Densità 0.72
Punti di ebollizione 166°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Odore Petroleum-like
Formula lineare CH3(CH2)6CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.41
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1696990
Peso formulazione 142.29
Percent Purity ≥98%