Learn More
2-Methylnonane, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Methylnonane |
| CAS | 871-83-0 |
| Nomi componenti o analita | 2-Methylnonane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H22 |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Sinonimo | 2-Methylnonane, NSC 24849 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCCCCCC(C)C |
| Show More |