missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyloctane, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30312387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30312387 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30312387 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC15114100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Methyloctane
CAS 3221-61-2
Nomi componenti o analita 2-Methyloctane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H20
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo 2-Methyloctane, NSC 23695
InChI Formula InChI=1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCCCCCC(C)C
IUPAC Name 2-methyloctane
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 128.26
Quantità 100 mg
Peso formulazione 128.1565 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.