Learn More
2-Methylpentane, 99+%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
2-Methylpentane is employed as a raw material, rubber solvent and vegetable oil extraction solvent. It is also used as a solvent in adhesives. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis and finds application in food, preservatives, cosmetics, pharmaceuticals, beverages and flavor enhancer.
Solubility
Miscible with alcohol, ether, acetone and chloroform. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylpentane |
| Punto di fusione | -154°C |
| Densità | 0.653 |
| Punti di ebollizione | 61°C to 62°C |
| Punto d'infiammabilità | −40°C (−40°F) |
| Odore | Petroleum-like |
| Indice di rifrazione | 1.371 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN1208 |
| Beilstein | 1730735 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methylpentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylpentane